Learn More
Memmert™ Innensteckdose IP68 (für Temperaturbeschränkung +70 °C Option) 230 V, 2. A, Für Ich260
Artikelnummer. 16346667 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
+70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
16346667 +70 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16346667 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. ICH260R3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) +70 °C
Typ Innenraum-Steckdose
Eigenschaften Kann mit dem Ein-/Ausschalter ausgeschaltet werden, kann nicht einzeln geschaltet werden
Spannung 230 V
Stromstärke 2,2 A