Learn More
Standardlösung für die Interferenzprüfung A (ICS-A), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035256.AP
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Interference Check Standard A(ICS-A) Solution | |
500 mL | |
UN1789 | |
Flüssig |
Matrix: 20% HCl | |
MFCD00147271 | |
Specpure™ |
RUO – Nur für Forschungszwecke