Learn More
Ebro Electronic™ INTERFACE EBI IF100 + WINLOG SOFT SOFT
Click to view available options
Schnittstelle:
 IF 100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit USB-Anschluss
- Inklusive Antenne AL 111
- Mit Winlog.pro™ Software
- Farbige LED lässt Programmierung, Auslesen und fehlerhafte Ausführung erkennen
Bestellinformation
Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schnittstellensatz SI 1100 |
| Displaytyp | Kein Display |
| Kalibrierung | Nicht kalibriert |
| Alarmtypen | None |
| Schnittstelle | Â IF 100 |
| Modell | SI 1100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EBI 10, EBI 100 und EBI 11 Datenerfassungssystem |