Beschreibung
- Die Schnittstelle I-300 ist die zentrale Steuereinheit für alle Prozessparameter eines Rotavapor R-300-System.
- Dazu gehören Drehzahl, Temperatur (Heizung, Kühlung, Dampf) und Druck.
- Verschiedene Betriebsarten (z. B. automatische, dynamische, manuelle Destillation, Trocknung usw.). Steigerung der Effizienz und des Komforts von Rotationsverdampfungsprozessen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kunststoff |
| Typ | Benutzeroberfläche |