Learn More
BINDER™ Anschlusskabel-Set und Schnittstellenkonverter
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Spannung:
120 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- RS-422 Kabelsatz und RS-232/422-Schnittstellenadapter für den Anschluss an 10-poligen Steckerverteiler oder für den Anschluss an ein Gerät
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnittstellenwandler - Kabelsatz RS 422 und Schnittstellenwandler RS 232 / RS 422 zum Anschluss an Steckverteiler 10-fach oder zum Anschluss an ein Gerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multi Management Software APT-COM™ |
| Material | Plastic |
| Typ | Anschlusskabelsatz |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |