Learn More
Hach Lange™ Intellical LBOD101 Lumineszenz/Optischer gelöster Sauerstoff (LDO) Sensor für BOD-Messungen, 1 m Kabel
Artikelnummer. 15742295
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polycarbonat/ABS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
15742295 Polycarbonat/ABS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15742295 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. LBOD10101
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Durchbruch bei der BOD-Messung! Hach Die LBOD-Sonde Intellical verwendet einzigartige LDO-Technologie, um überlegenes Vertrauen in die Ergebnisse zu bieten.
Ein Durchbruch in der BOD-Messung! Hach Die LBOD-Sonde Intellical verwendet eine einzigartige LDO-Technologie, um überlegenes Vertrauen in die Ergebnisse zu liefern. Intellical LBOD101 ist die neueste Verkörperung von Hachs einzigartiger Luminescent Dissolved Oxygen (LDO)-Technologie. Der LBOD101 ist ein digitaler, lumineszierender gelöster Sauerstoffsensor (LDO) mit einem austauschbaren, integrierten Rührsystem. Der LBOD101 misst den gelösten Sauerstoff zur Bestimmung des BOD (Biochemical Oxygen Demand) in BOD-Flaschen in BOD5-Testanwendungen. Die LBOD101-Sonde wird für die erste und endgültige Messung gelösten Sauerstoffs verwendet. Die LBOD101 ist mit einem automatischen Drucksensormodul ausgestattet. Die DO-Sensorkappe ist mit einer iButton Kontrolle ausgestattet, um die Nutzungstage zu verfolgen und die verbleibende Lebensdauer des Sensorkappenelements zu erinnern. Die Hach Intellical LBOD101 optische gelöste Sauerstoff-Sonde erhöht das Vertrauen in das BOD5-Testverfahren, indem sie Varianz und Wartung reduziert und gleichzeitig Stabilität, Genauigkeit, Präzision und Effizienz erhöht (Tests pro Zeiteinheit). Intellical LBOD101 geringen Wartungsbedarf hält die Laborausfallzeit auf ein Minimum Intellical . Digitale Sonden bieten eine ultimative Rückverfolgbarkeit in der Messhistorie Intellical . Digitale Sonden können zwischen Messgeräten bewegt werden, ohne dass Messeinstellungen neu kalibriert oder eingegeben werden müssen.
Die Hach Intellical LBOD101 optische gelöste Sauerstoffprobe erhöht das Vertrauen in das BOD5-Testverfahren, indem sie Varianz und Wartung reduziert und gleichzeitig Stabilität, Genauigkeit, Präzision und Effizienz erhöht (Tests pro Zeiteinheit).
Die Intellical LBOD101 Sonde hat keine Membranen zum Verschmutzen oder Ersetzen, keine Elektrolytlösung zur Nachfüllung und eine schnelle, zuverlässige 2-Punkt-Kalibrierung, die sich schnell stabilisiert. Außerdem gibt es keine 30-minütige Polarisations- und Aufwärmzeit mit der LBOD101 Sonde.
Intellical LBOD101 geringen Wartungsaufwand hält die Labor-Pausen auf ein Minimum
Der Intellical LBOD101 hat keine Membranen zu ersetzen (niedrigere Besitzkosten), verfügt über eine austauschbare Rührer-Baugruppe und einen langlebigen, einzigartigen magnetbasierten Motor, der ebenfalls austauschbar ist.
Intellical Digitale Sonden bieten eine ultimative Rückverfolgbarkeit in der Messgeschichte
Zeit- und Datumstempel für jede Messung, Operator- und Probe-ID, Kalibrierungshistorie, Parameter und Probe-Seriennummer gespeichert.
Intellical Digitale Sonden können zwischen Messgeräten bewegt werden, ohne dass Messeinstellungen neu kalibriert oder eingegeben werden müssen
Ideal für eine Mehrbenutzerumgebung mit mehreren HQD-Labor- und tragbaren Messgeräten.
Was ist enthalten?
Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO)-Sensor für BOD-Messung, DO-Kappe mit ( iButton bereits montierter), Testzertifikat und Grundbedienungshandbuch.
Technische Daten
Genauigkeit: ±0,05 mg/L von 0 bis 10 mg/L
±0,1 mg/L für mehr als 10 mg/L
Kabellänge: 1,8 m
Elektrodentyp: Lumineszierender gelöster Sauerstoff
Länge: 215 mm
Methodentyp: Labor: Lumineszierender gelöster Sauerstoff
Parameter: Gelöster Sauerstoff (BOD)
Druckgenauigkeit: ±3 mbar (0,3 kPa)
Druckauflösung: 5 mbar (0,5 kPa)
Sondentyp: Standard
Produktbausatz: Modell: LBOD101
Zubehör enthalten: Keine
Reichweite: 0,05 - 20,0 mg/L
1 - 200 % Sättigung
0,05 bis 20,0 mg/L (ppm)
Referenzkreuzung: NA
Auflösung: 0,01/0,1
Probentiefe: 10 mm
Sättigungsgenauigkeit: ±0,59 % des Lesens
Sättigungsauflösung: 0,1 %
Sensorkörpermaterial: Polycarbonat / ABS
Sensorkabellänge (m): 1,8
Sensormaterial: Polycarbonat / ABS
Sensortyp: Lumiphor
Besonderes Merkmal: Integriertes Rührsystem.
Temperaturgenauigkeit: ±0,3 °C
Temperaturbereich: 0 - 50 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Testanforderungen: Parameter benötigt: BOD
Mindestprobentiefe (mm): 10
Thermistor: 
Messungsart: Labor
Gewicht: 0,22 kg
Was ist enthalten?: Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO)-Sensor zur BOD-Messung, DO-Kappe mit ( iButton bereits montierter), Testzertifikat und Grundbedienungshandbuch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tisch-BOD Meters (Biochemical Oxygen Demand Meter)
Material Polycarbonat/ABS