missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 6 beta 1 Antibody (2548B), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB7809X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin alpha 6 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| Integrin alpha 6 beta 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 3655 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 2548B | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD49f, ITGA6B, VLA-6 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Human Integrin alpha 6 beta 1 heterodimer, Phe24-Ser1012(Integrin alpha 6) and Gln21-Asp728 (Integrin beta1), Accession # NP_000201 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur