Learn More
Integrin alpha 4 beta 1 Antibody (Hu114) [FITC], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB10603F
Artikelnummer. 18668533
  • 769.00 CHF / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Integrin alpha 4 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Integrin alpha 4 beta 1
Monoclonal
FITC
PBS
Human
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
3676
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, CyTOF
Hu114
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD49d, IA4
Human Integrin alpha 4 beta 1
0.1 mL