Learn More
Julabo™ Isolierschläuche für Bäder
Artikelnummer. 10757234
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
0,5 m
1 m
1.5 m
Packungsgröße:
0.50 Stück
1 Stück
1.50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10757234 1.5 m 1.50 Meter
10727074 1 m 1 Stück
10448223 0,5 m 0.50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757234 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8930222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 CHF
    387.92 CHF / 1.5 Meter
    Sparen 54.08 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierte Schläuche für Bäder mit Julabo™ Cry-compact- und Kühl-/Heizthermostaten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
Temperaturbereich -50 bis +200 °C
Typ Isolierröhrchen
Enthält M16 x 1-Anschluss
Material Metall
Größe 1.5 m