Learn More
HUBER Isolierschlauch
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 mm-Schlauch
G1 Geflechtschläuche
G1/2 Geflechtschläuche
G1 1/4 Geflechtschläuche
G3/4 Geflechtschläuche
Metallschlauch
Röhrchen NW12
Schläuche
Durchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
17 mm
19 mm
28 mm
35 mm
42 mm
48 mm
57 mm
Enthält:
Dicke: 12 mm
Dicke: 19 mm
Dicke: 22 mm
Dicke: 23 mm
Dicke: 7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
VPE 1 entspricht 1m Länge.
Für: Temperierschlauch: 12mm
φ Innen: 17mm
Stärke: 12mm
Für: Temperierschlauch: 12mm
φ Innen: 17mm
Stärke: 12mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen NW12 |
| Typ | Isolierter Hülse |
| Enthält | Dicke: 12 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |