Learn More
Asecos™ Isoliertes Regal für Schränke ION-LINE
Artikelnummer. 31789610 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Packungsgröße
31789610 487 x 440 x 39 mm 1 Stück
31789615 487 x 1040 x 39 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31789610 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 42202
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für den Einsatz in asecos ION-LINE-Sicherheitslagerschränken, typischerweise für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien.
  • Pulverbeschichtete Stahlblech RAL 7035
  • Für Modelle: IO90
  • Für hohe und mittelhohe Gehäuse mit Karosseriebreite 1200
    • Außenmaße: B x D x H (mm) 1043 x 488 x 40
    • Innenausstattung: B x D x H (mm) 1040 x 487 x 39
  • Tragfähigkeit: 75,00 kg
  • Für hohe und mittelhohe Gehäuse mit einer Karosseriebreite von 600
    • Außenmaße: B x D x H (mm) 443 x 488 x 40
    • Innenmaße: B x D x H (mm) 440 x 487 x 39
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 19,21 in.
Außentiefe (metrisch) 488 mm
Innentiefe (metrisch) 487 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 487 x 440 x 39 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,57 in.
Außenhöhe (metrisch) 40 mm
Innenhöhe (metrisch) 39 mm
Tragkraft 25 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 9.92 lb.
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Breite (angloamerikanisch) Einschub 17,44 in.
Breite (metrisch) Einschub 443 mm
Produkttyp Fach