Learn More
HUBER Isolierter Schlauch
Artikelnummer. p-8013469
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10790713
Marke: HUBER 6426
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glatter Silikonschlauch
Typ: NW 20 (AD 56mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M30x1,5
Spezifikation
Temperaturbereich -100°bis +350 °C
Typ Isolierter Schlauch
Länge (metrisch) 100 cm