Learn More
HUBER Isolierter Schlauch
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: NW 20 (AD 56mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 2000mm
Gewinde: M30x1,5
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 2000mm
Gewinde: M30x1,5
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -100°bis +350 °C |
| Typ | Isolierter Schlauch |
| Länge (metrisch) | 200 cm |