Learn More
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitor Subscription for 24/7 Laboratory Remote Monitoring (No gateway))
InstrumentConnect Monitor Subscriptions provide access to the InstrumentConnect desktop or mobile application for 24/7 remote monitoring of laboratory equipment. Requires Connect Edge gateway(s) and adapter(s).
Marke:  Thermo Scientific™ EDGM10D5Y
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019117
  • 18550.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Software and Subscription Service
InstrumentConnect Monitor Subscription
None
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
None
10 Monitor Subscription, 5 Years
1 Ea.
Connect Edge, Laboratory Equipment and Devices
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitor Subscription for 24/7 Laboratory Remote Monitoring (No gateway)) >