Learn More
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS
Artikelnummer. p-8002285 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 x 150 mm
210 x 110 mm
290 x 160 mm
350 x 250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727964
Marke: Buerkle™ 42302071
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Deckel für Instrumentenschale aus PS gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Deckel gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 190 x 150 mm
Farbe Kristallklar
Länge (metrisch) 190 mm
Material Polystyrol
Typ Deckel für Instrumentenschale
Breite (metrisch) 150 mm
Zur Verwendung mit Für 700 ml-Instrumententablett
Form Rechteckig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar