Learn More
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 x 150 mm
210 x 110 mm
290 x 160 mm
350 x 250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Deckel gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 110 mm |
| Farbe | Kristallklar |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Deckel für Instrumentenschale |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Zur Verwendung mit | Für 500 ml-Instrumententablett |
| Form | Rechteckig |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |