Learn More
Hanna Instruments™ Chlor-Reagenziensätze, für kolorimetrische Wassertests
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Chlor-Reagenzien-Sets für kolorimetrische Wassertests sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für den Einsatz mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna Messgeräten.
Marke:  Hanna Instruments™ HI95771-01
57.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756003
  • 139.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die Einhaltung anerkannter Testverfahren für kolorimetrische Bestimmungen von Gesamt- und/oder freiem Chlor entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
  • Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
  • Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
  • Reagenziensätze sind erhältlich für: Freies und Gesamtchlor (hoher Bereich), freies Chlor (extrem niedriger Bereich), Gesamtchlor (extrem hoher Bereich, extrem niedriger Bereich, unbestimmter Bereich)
Spezifikation
Spezifikation
Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich
Einzelne Pakete
1 Set
Standardmethoden, 20. Edition, 4500-Cl
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer
100
0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor
Wassertestkit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Chlor-Reagenziensätze, für kolorimetrische Wassertests > Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich; 100 Tests