Learn More
Hanna Instruments™ Chlor-Reagenziensätze, für kolorimetrische Wassertests
Click to view available options
Bereich:
0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor
0,00 bis 10,00 mg/l freies Chlor und Gesamtchlor
0,00 bis 5,00 mg/l Gesamtchlor
0,000 bis 0,500 mg/l freies Chlor
Anzahl Tests:
100
300
600
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Bestimmung des Gesamtchlorgehalts im unteren Bereich
Bestimmung von freiem Chlor im unteren Bereich
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor im hohen Bereich
Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich
Gesamtchlorbestimmung
Gesamtchlorbestimmung (DPD3)
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die Einhaltung anerkannter Testverfahren für kolorimetrische Bestimmungen von Gesamt- und/oder freiem Chlor entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
- Reagenziensätze sind erhältlich für: Freies und Gesamtchlor (hoher Bereich), freies Chlor (extrem niedriger Bereich), Gesamtchlor (extrem hoher Bereich, extrem niedriger Bereich, unbestimmter Bereich)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer |
| Enthält | Einzelne Pakete |
| Anzahl Tests | 300 |
| Menge | 1 Set |
| Bereich | 0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor |
| Testmethode | Standardmethoden, 20. Edition, 4500-Cl |
| Typ | Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ULTRA HIGH RANGE KIT X300
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide, Potassium disulphate