Learn More
Hanna Instruments™ Chlor-Reagenziensätze, für kolorimetrische Wassertests
Click to view available options
Bereich:
0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor
0,00 bis 10,00 mg/l freies Chlor und Gesamtchlor
0,00 bis 5,00 mg/l Gesamtchlor
0,000 bis 0,500 mg/l freies Chlor
Anzahl Tests:
100
300
600
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Bestimmung des Gesamtchlorgehalts im unteren Bereich
Bestimmung von freiem Chlor im unteren Bereich
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor im hohen Bereich
Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich
Gesamtchlorbestimmung
Gesamtchlorbestimmung (DPD3)
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die Einhaltung anerkannter Testverfahren für kolorimetrische Bestimmungen von Gesamt- und/oder freiem Chlor entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
- Reagenziensätze sind erhältlich für: Freies und Gesamtchlor (hoher Bereich), freies Chlor (extrem niedriger Bereich), Gesamtchlor (extrem hoher Bereich, extrem niedriger Bereich, unbestimmter Bereich)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtchlorbestimmung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer |
| Enthält | Einzelne Pakete |
| Anzahl Tests | 300 |
| Menge | 1 Set |
| Bereich | 0,00 bis 5,00 mg/l Gesamtchlor |
| Testmethode | USEPA-Methode 330.5 und Standardmethode 4500-Cl G |
| Typ | Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Total Chlorine Reagents (300 tests)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, EDTA