Learn More
Kalibrierstandard 4 für ICP- und HGA-Elemente, Fluka™
Zertifiziertes Referenzmaterial, je 100 mg/l As, Tl, je 50 mg/l Cd, Se, 30 mg/l Pb in HNO3 5 %
Marke: Honeywell Fluka E2106-100ML
Additional Details : CAS : 7697-37-2 Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Instrument Calibration Standard 4 for ICP and HGA elements | |
7778-39-4 | |
ICP | |
ICP-OES and ICP-MS |
Kunststoffflasche | |
100 mL | |
<2 |