Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 3575
Die elektrostatisch ableitenden Einlagen enthalten antibakterielle und antimykotische Eigenschaften durch Aktivkohle.
Marke: Abeba™ 3575/35
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Atmungsaktives Textil
- Blau
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Antistatisch
- Flächige Druckabsorption, Klimatisierung, komfortabel
- Vorteile für Gelenke, Muskulatur, Bänder und Wirbelsäule
Spezifikation
Blue | |
Textil | |
35 | |
3575 |