Learn More
Abeba™ Einlegesohlen 3568
Artikelnummer. 15650218
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
Packungsgröße:
1 Paar
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15650218 36 1 Paar
15660218 37 1 Paar
15670218 38 1 Paar
15680218 39 1 Paar
15690218 40 1 Paar
15600228 41 1 Paar
15610228 42 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15650218 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 3568/36
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Massage-Erhöhungen stimulieren die Zirkulation. Elektrostatisch ableitend und antistatisch.
  • Mikrofaser
  • Anthrazit
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Antistatisch
  • Stimulierende Zirkulation durch Massage-Erhöhungen, bequemes orthopädisches Fußbett
  • Reflexor Massage-Aktiv-Fußbett
Spezifikation
Farbe Anthrazit
Material Mikrofaser
Größe 36
Modell 3568