Learn More
Abeba™ Einlegesohlen 3551
Artikelnummer. 15600118
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15600118 35 1 Paar
15610118 36 1 Paar
15620118 37 1 Paar
15630118 38 1 Paar
15640118 39 1 Paar
15650118 40 1 Paar
15660118 41 1 Paar
15670118 42 1 Paar
15680118 43 1 Paar
15690118 44 1 Paar
15600128 45 1 Paar
15610128 46 1 Paar
15620128 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15600118 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 3551/35
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die austauschbare Innensohle für Schuhe mit Luftpolsterung ist elektrostatisch ableitend und antistatisch.
  • Grau
  • Antistatisch
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Austauschbare Innensohle für Schuhe mit Luftpolsterung
Spezifikation
Farbe Grau
Größe 35
Modell 3551