Learn More
Sampling Systems™ Einsätze zur Verwendung mit Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Einsatz zur Verwendung mit dem Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 1290W-05
Additional Details : Gewicht : 0.31680kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316
- Verschiedene Probenvolumina
- Verschiedene Längen der Probenehmer
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Mehrstufen-Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Probensammler-Einsätze | |
Edelstahl (316) | |
5 ml |