Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 13172270 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13172270 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13172270 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3808420
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 111 zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 600 bis 1.000 ml
  • geeignet für 8 Bechergläser 600 - 1000 ml
  • Ausgestattet mit 8 x 3 Haltestäben
  • Einsetzbar im Unterkorb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 111
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 Becher, 600 bis 1000 ml
Tiefe (metrisch) 460 mm
Höhe (metrisch) 205 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Menge Je 1