Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10722034 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
350 x 102 x 93 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10722034 350 x 102 x 93 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10722034 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3810260
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Utensilienkasten UTS zur idealen Reinigung von Kleinteilen
  • Mit Deckel ausgestattet
  • 3 Fächer mit einer Größe von 115 x 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin
Abmessungen (L x B x H) 350 x 102 x 93 mm
Höhe (metrisch) 93 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) 102 mm