Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10140253 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
225 x 150 x 55mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10140253 225 x 150 x 55mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140253 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3149790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00 CHF
    641.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 234.00 CHF
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz E 363 für die optimale Beladung mit GYN- und ENT-Instrumenten
  • Maschenweite 1 mm
  • Mit Deckel ausgestattet
  • Zur Verwendung im oberen und unteren Korb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin
Abmessungen (L x B x H) 225 x 150 x 55mm
Höhe (metrisch) 55 mm
Länge (metrisch) 225 mm
Breite (metrisch) 150 mm