Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes
Shop All Mettler Toledo Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
325 mm
Description
- Extended operating life
- Precise measurement values
- Resistance to measurement problems at the diaphragm
- Built-in temperature sensor
Specifications
Specifications
| Anschlusstypen | K8S |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | InPro™ 3253i/SG pH Electrode |
| Enthält | Solution Ground |
| Länge (metrisch) | 325 mm |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Zertifizierung/Konformität | CE Certified |