Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+%
Artikelnummer. 10338843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10338843
Marke: Thermo Scientific Chemicals 122260051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00077932
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inositol
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 220°C to 228°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Plastikeimer
Menge 5 kg
Beilstein 06, II, 1157
Merck Index 15, 5021
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver