Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosin 5'-Monophosphat, Dinatrium-Salzhydrat, 97 %
Artikelnummer. 10551281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10551281 5 g Glasflasche 5 Gramm
10236520 25 g Glasflasche 25 Gramm
10053523 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551281 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352195-40-5
Summenformel C10H11N4Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 392.17
MDL-Nummer MFCD00150372
InChI-Schlüssel AANLCWYVVNBGEE-WCYUCLFNNA-L
Synonym inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
PubChem CID 126963545
IUPAC-Name Dinatrium;[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylphosphat;hydrat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Inosine 5'-monophosphate, disodium salt hydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 31, 26
Merck Index 14, 4977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 96% min. (lambda max. 249nm,pH 7) molar absorptivity 12300+/-4%,on dry basis
Formelmasse 392.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.