Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalsalzhydrat
Artikelnummer. 15474439
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474439 100 g 100 Gramm
15454439 5 g 5 Gramm
15464439 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474439 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61959.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352195-40-5
Summenformel C10H11N4Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 392.17
MDL-Nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI-Schlüssel AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 392.17 (Anhydrous)
Physikalische Form Kristallpulver