Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalsalzhydrat
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 392.17 (Anhydrous) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |