Learn More
Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Antibody (SR1552), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
420.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Antigen Inorganic Pyrophosphatase/PPA1
Klon SR1552
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18666784
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22572-100ul
100 μg
540.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18610795
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22572-50ul
50 μg
420.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Monoclonal antibody specifically detects Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Inorganic Pyrophosphatase/PPA1
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
diphosphate phosphohydrolase, EC 3.6.1.1, inorganic diphosphatase, inorganic pyrophosphatase, inorganic pyrophosphatase 1, IOPPPMGC111556, PP1, PPase, PPcytosolic inorganic pyrophosphatase, pyrophosphatase (inorganic), pyrophosphatase (inorganic) 1, pyrophosphatase 1, Pyrophosphate phospho-hydrolase, SID6-8061
A synthesized peptide derived from human Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 (Uniprot #: Q15181)
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1552
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
metabolism, Signal Transduction
PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
5464
IgG
Affinity purified