Learn More
WTW™ KIT PHMETRE INOLAB pH 7310 SET 4 nierter pH-Elektrode SenTix 81
Click to view available options
Displaytyp:
LCD, Grafik mit Hintergrundbeleuchtung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Repeatable measuring results by automatic recognition of stable values
- Monitoring of the optimum measuring range vai CMC function
- Secure and convenient operation via text menus in a bright, backlit graphic display
- All measured values are transmitted with the current date, time, ID number and sensor serial number
- Provided with a combined precision pH electrode
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Combined pH electrode. Meter with universal power supply, stand and operation manual. Combined pH electrode SenTix™ 81, Buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, software and USB cable, WTW technical Buffers, DIN/NIST Buffers plus 20 additional Buffer sets |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,1K |
| Genauigkeit (mV) | ±0.3, ±1 |
| Genauigkeit (pH) | ± 0,005, ± 0,01 |
| Angaben zur Datenverwaltung | Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Auflösung (pH) | -2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 |
| Bereich (mV) | ± 1200, ± 0,3 |
| Auflösung (mV) | ±(1200 ±1) mV |
| Mehr anzeigen |