Learn More
WTW™ inoLab™ digitale Tischmessgeräte mit mehreren Parametern
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002278
Click to view available options
Sondentyp:
Leitfähigkeitszelle
Nicht enthalten
Optischer IDS DO-Sensor
pH-Elektrode SenTix 940
pH-Elektrode SenTix 980
pH-Elektrode, Leitfähigkeitszelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12623800
Marke: WTW™ 1FD35C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie mit den digitalen WTW™ inoLab™ digitalen Multiparameter-Tischmessgeräten eine kompromisslose Messgenauigkeit bei digitalen Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor.
  • Hervorragend geeignet für digitale Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor
  • Die IDS-Technologie ermöglicht auf einfachste Weise optimierte Messungen und eine effiziente Dokumentation
  • Bieten Sie im Labor die richtige Lösung für die Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und der Leitfähigkeit an
  • Kompromisslose Messgenauigkeit
  • Digitale Sensorerkennung mit Drahtlosfunktion, intelligente Sensorauswertung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge Mini-USB
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0.05 % der Messung
Genauigkeit (DO) ± 0.05 % der Messung
Genauigkeit (mV) ± 0.3 oder 0.05 % der Messung
Genauigkeit (pH) ±0,005
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
Angaben zur Datenverwaltung 500 manuell/5000 automatisch mit Zeit-/Datumsstempel
Displaytyp LCD
Bereich (Leitfähigkeit) 0 μS bis 1000 mS
Bereich (mV) ± 1200
Bereich (pH) – 2 bis 20.001
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 1999 mg/l
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Enthält Set mit IDS-Sensoren, Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, digitaler IDS-pH-Elektrode SenTix™ 940, Buffer 4, 7 und 10.01, 3 mol/l KCl, digitaler IDS-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925, 0.01 mol/l KCl, Leitfähigkeitsstandard, s
Modell inoLab™ Multi 9310 IDS
Stromversorgung 4 x 1.5 V-Batterien Typ AA
Sondentyp pH-Elektrode, Leitfähigkeitszelle
Produkttyp Digitales Multiparameter-Messgerät für den Tisch
Bereich (DO) 0 bis 90 mg/l
Auflösung (Leitfähigkeit) 3 große Zahlen
Auflösung (DO) 3 große Zahlen
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 3 große Zahlen
Auflösung (Salinität) 3 große Zahlen
Auflösung (TDS) 3 große Zahlen
Temperaturgenauigkeit ± 0.1
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturauflösung 0,1
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24 cm B x 19 cm H
Breite (metrisch) 24 cm
Höhe (metrisch) 19 cm
Tiefe (metrisch) 8 cm
Versandgewicht (metrisch) 8 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz