Learn More
WTW™ inoLab™ digitale Tischmessgeräte mit mehreren Parametern
Artikelnummer. 13593940
Ansicht ändern
Click to view available options
Sondentyp:
Leitfähigkeitszelle
Nicht enthalten
Optischer IDS DO-Sensor
pH-Elektrode SenTix 940
pH-Elektrode SenTix 980
pH-Elektrode, Leitfähigkeitszelle
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp Packungsgröße
13593940 Nicht enthalten 1 Stück
12623800 pH-Elektrode, Leitfähigkeitszelle 1 Stück
12636637 Optischer IDS DO-Sensor 1 Stück
13503950 pH-Elektrode SenTix 940 1 Stück
13513950 pH-Elektrode SenTix 980 1 Stück
13523950 Leitfähigkeitszelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13593940 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 1FD350
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie mit den digitalen WTW™ inoLab™ digitalen Multiparameter-Tischmessgeräten eine kompromisslose Messgenauigkeit bei digitalen Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor.
  • Hervorragend geeignet für digitale Messungen von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff (optisch), BSB, Leitfähigkeit und Trübung im Labor
  • Die IDS-Technologie ermöglicht auf einfachste Weise optimierte Messungen und eine effiziente Dokumentation
  • Bieten Sie im Labor die richtige Lösung für die Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und der Leitfähigkeit an
  • Kompromisslose Messgenauigkeit
  • Digitale Sensorerkennung mit Drahtlosfunktion, intelligente Sensorauswertung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge Mini-USB
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0.05 % der Messung
Genauigkeit (DO) ± 0.05 % der Messung
Genauigkeit (mV) ± 0.3 oder 0.05 % der Messung
Genauigkeit (pH) ±0,005
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
Angaben zur Datenverwaltung 500 manuell/5000 automatisch mit Zeit-/Datumsstempel
Displaytyp LCD
Bereich (Leitfähigkeit) 0 μS bis 1000 mS
Bereich (mV) ± 1200
Bereich (pH) – 2 bis 20.001
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 1999 mg/L
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Enthält Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software und USB-Kabel
Modell inoLab Multi 9310 IDS
Stromversorgung 4 x 1.5 V-Batterien Typ AA
Sondentyp Nicht enthalten
Produkttyp Digitales Multiparameter-Messgerät für den Tisch
Bereich (DO) 0 bis 90 mg/l
Auflösung (Leitfähigkeit) 3 große Zahlen
Auflösung (DO) 3 große Zahlen
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 3 große Zahlen
Auflösung (Salinität) 3 große Zahlen
Auflösung (TDS) 3 große Zahlen
Temperaturgenauigkeit ± 0.1
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturauflösung 0,1
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24 cm B x 19 cm H
Breite (metrisch) 24 cm
Höhe (metrisch) 19 cm
Tiefe (metrisch) 8 cm
Versandgewicht (metrisch) 8 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz