Learn More
WTW™ Konduktometer inoLab Cond 7110 SET 1 SET1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11629698
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
5
Artikelnummer. 11629698
Marke: WTW™ 1CA101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein kompaktes und gut ausgestattetes Leitfähigkeits-Tischmessgerät für Zwei- und 4-Elektrodenzellen für Routinemessungen ohne Dokumentation.
  • Anwenderfreundlich
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen mit Standard- und speziellen Messzellen
  • Geeignet für Reinwassermessungen gemäß Pharmakopöe
  • Mit großem Display und vielen Funktionen
  • Parameter wie Salinität, spezifischer Widerstand und TDS decken die Bestimmung von nicht täglich gemessenen Werten ab
  • Durch den Anschluss verschiedener spezieller Messzellen können Sie alles von reinem Wasser bis hin zu hochkonzentrierten Lösungen messen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät mit Universalnetzteil, Ständer und Bedienungsanleitung. Inkl. Graphit-Leitfähigkeitszelle mit 4 Elektroden TetraCon™ 325, 0.01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Werts
Zellkonstante 0.450 bis 0.500 cm–1, 0.09 bis 0.110 cm–1, 0.800 bis 0.880 cm–1, 0.25 bis 2.5 cm–1, fest 0.01 cm–1
Kalibrierpunkte 5
Bereich (Leitfähigkeit) 0 μS/cm bis 1000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Bis 3 Ziffern
Temperaturkompensation nLF, linear 0,000 bis 3,000 %, kann ausgeschaltet werden
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 1999 mg/l
Auflösung (TDS) Bis 3 Ziffern
Auflösung (Temperatur) 0,1
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 Bis 20 Megaohm
Displaytyp LCD
Datenpunkte 500 manuelle oder 5000 automatische Daten
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
Modell InoLab™ Cond 7110
Auflösung (elektrischer Widerstand) Bis 3 Ziffern
Betriebstemperatur (metrisch) –5 bis 105 °C
Typ Leitfähigkeitstischmessgerät
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ± 0.5 % ± 1 Stelle
Breite (metrisch) 24.76 cm
Höhe (metrisch) 8.5 cm
Tiefe (metrisch) 17.78 cm