Beschreibung
- Verwenden Sie das Ösenende, um eine Geloberfläche gleichmäßig zu streifen
- Verwenden Sie das Nadelende zum Entfernen von Kolonien
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
- Steril
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Volumen | 10 μl |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,9 in. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Material | ABS |
| Sterilität | Steril |
| Größe | Standard |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Impföse und Nadel, starr |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |