missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INO80 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen INO80
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18810-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16828654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18810-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

DNA helicase and probable main scaffold component of the chromatin remodeling INO80 complex which is involved in transcriptional regulation, DNA replication and probably DNA repair; according to PubMed:20687897 the contribution to DNA double-strand break repair appears to be largely indirect through transcriptional regulation. Recruited by YY1 to YY1-activated genes, where it acts as an essential coactivator. Binds DNA. In vitro, has double-stranded DNA-dependent ATPase activity. Involved in UV-damage excision repair, DNA replication and chromosome segregation during normal cell division cycle.
Spezifikation

Spezifikation

INO80
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q6ZPV2, Q9ULG1
296084, 54617, 68142
Peptide
Primary
-20°C
INO80
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hINO80, INO80, INO80 homolog (S. cerevisiae), INO80A, INOC1, KIAA1259
INO80
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications