Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation biologische schüttler
Beschreibung
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
- Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
- Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
- Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
- Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
- Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
- Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
- Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
- Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
- Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
- Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 25 mm |
| Drehzahlbereich | 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 76 x 62 cm (30 x 24 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
| Höhe (metrisch) | 115.8 cm |
| Versandgewicht (metrisch) | 198 kg |
| Display | Keypad |
| Enthält | Gekühlt mit photosynthetischer LED-Lichtbank |
| Mehr anzeigen |