Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation biologische schüttler
Artikelnummer. 15884075
Click to view available options
Orbit:
25 mm
51 mm
Enthält:
Gekühlt mit photosynthetischer LED-Lichtbank
Gekühlt
Photosynthetische LED-Lichtbank
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15884075
Marke: Eppendorf™ S44I331002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
  • Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
  • Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
  • Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
  • Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
  • Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
  • Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
  • Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
  • Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
  • Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
  • Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
Orbit 51 mm
Drehzahlbereich 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B) Plattform 76 x 62 cm (30 x 24 in.)
Abmessungen (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Höhe (metrisch) 115.8 cm
Versandgewicht (metrisch) 198 kg
Display Keypad
Enthält Photosynthetische LED-Lichtbank
Schnittstelle USB and Ethernet
Zeitschaltbereich 0,01 bis 95:59 Std., Dauerbetrieb