Learn More
Innova™ Offener Tischschüttler
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
5,1 cm
Höhe (metrisch):
14,6 cm
16,3cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
- Die umschlossene Elektronik und mechanische Komponenten verhindern Beschädigung durch Verschütten
- Es sind viele Plattformtypen, Halter für verschiedene Kolben (bis zu 6 l), Reagenzgläser, Mikrotiterplatten und Regalsysteme erhältlich
- Drehzahlregelung und Anzeige in Drehzahlschritten von 1 U/min
- Mit akustischem und optischem Alarm, Zeitschaltuhr (0 bis 99,9 Std.) mit Dauerbetrieb oder automatischer Abschaltung am Ende der Studie
- Geschlossene Elektronik und Mechanik verhindern interne Beschädigungen durch unbeabsichtigtes Verschütten
- Die niedrige Bauweise (unter 6 in./15 cm) ermöglicht die Verwendung von mehreren Schüttlern in Inkubatoren oder Klimaschränken
- Die vielseitige (separat erhältliche) Zubehörplattform mit 46 × 46 cm (18 × 18 in.) bietet Platz für bis zu zwei 6 l-Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 1,9 cm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
| Drehzahlbereich | 25 bis 500 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Stromstärke | 35 VA |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 28 cm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 37 x 35,5 x 14,6 cm |
| Höhe (metrisch) | 14,6 cm |
| Mehr anzeigen |