Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44R Inkubationsschüttler
Artikelnummer. 11345964
Change view
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm
5,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
11345964 2,5 cm 1 Stück
11355964 5,1 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11345964 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M12820006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verwenden Sie diese stapelbaren Schüttler für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 44R Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung e
  • Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
  • Das Kühlmodul ist in das Innova 44 R integriert. Kann jederzeit leicht 44 hinzugefügt werden.
  • Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
  • Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis zu 5 l.
  • Herausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einfachen und mühelosen Zugriff auf Kolben, die sich vorne und hinten am Schüttler befinden
  • Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
  • Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 5 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 87,3 cm
Höhe (metrisch) 119,3 cm
Breite (metrisch) 135 cm
Modell Innova 44R
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.