Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44 Inkubationsschüttler
Artikelnummer. 11335964
Change view
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm
5,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
11335964 5,1 cm 1 Stück
11325964 2,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11335964 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M12820012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verwenden Sie diese stapelbaren Schüttler für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 44 Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung ei
  • Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
  • Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
  • Programmierbar Innova Die Steuerung ändert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionales photosynthetisches und UV-keimtötendes Licht in festgelegten Zeitabständen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) bietet Platz für Flaschen bis zu 5 Litern.
  • Ausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einen einfachen und mühelosen Zugriff auf die Kolben an der Vorder- und Rückseite des Shakers.
  • Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
  • Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 5,1 cm
Drehzahlbereich 25 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 5 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 87,3 cm
Höhe (metrisch) 119,3 cm
Breite (metrisch) 135 cm
Modell Innova 44
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.