Learn More
Eppendorf™ Innova 42R Mikrobiologie-Schüttler-Paket
Artikelnummer. 17159114
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm (1 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
17159114 2,5 cm (1 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17159114 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M13350216
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Eppendorf Innova 42R (gekühlte) Inkubatorschüttler ist stapelbar, kann an zahlreichen Orten aufgestellt werden und verfügt über eine Reihe von Anwenderoptionen. Dazu gehören: Eine Schublade für statische Kultur, ein Gasverteiler, ein Fernalarm, ein Feuchtigkeitsmonitor und eine Tropfwanne.
M-Paket mit 1:1-Erkennung: Vielseitige Lösung für die Molekularbiologie, für Plasmid-Konstruktion und -Expression in Bakterien (mittleres Volumen). Das Paket besteht aus 1 x New Brunswick™ Innova™ 42R (Kühlschüttler, 25 mm/1 im Orbit), 1 x Universalplattform, 1 x Röhrchengestell mit Medium und je 3 x Klammern für 250 ml/500 ml/1 l Erlenmeyerkolben, 230 V/50 Hz (EU)
  • Hohe Kapazität bei geringer Stellfläche: Z. B. 4 x 5 l- oder 2 x 6 l-Kolben auf Universalplattform; Gerätestandfläche 4731 cm2/733 in2 (63,5 cm/25 in. Breite, 74,5 cm/29,3 in. Tiefe)
  • Ergonomisches und sicheres Handling der Schnittstelle: Die oben montierten Bedienelemente und das Display machen ein Abbiegen während der Handhabung überflüssig, vermeiden versehentliche Parameteränderungen und sind selbst in einem Doppelstapel leicht zu erreichen
  • Leicht zu reinigen: Spill Diverter und die eingebaute Auslaufwanne mit abgerundeten Ecken schützen das Laufwerk vor versehentlichem Verschütten (kann als Wasserreservoir verwendet werden, um die Probenverdunstung zu reduzieren); UV-keimtötende Lichtquelle für den Luftstrom ist optional
  • Flexibilität bei Laborpositionen: Laborposition auf oder unter dem Labortisch, 2x stapelbar
  • Parallele statische Kultivierung: Ein höhenverstellbares statisches Regal ist im Lieferumfang enthalten, eine optionale Kulturschublade und zusätzliche Einlegeböden sind erhältlich
  • Visuelle Probenkontrolle: Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen.
  • Zuverlässig rund um die Uhr bei hohen Lasten: Bewährter und geprüfter Innova Dreifach-Exzenterantrieb mit Gegengewicht (drei gewichtsstützende Wellen), max. Belastung 15 kg
  • Programmierbarkeit: Kontinuierliche, zeitgesteuerte oder mehrstufige Programmierung (15 Schritte), Speicherung von bis zu vier Programmen
  • Optionen und Zubehör: Orbit 19 oder 25 mm, Photosynthese-Lichtbank, UV-keimtötende Lichtquelle, Kulturschublade zum Verdunstungsschutz von Agar-Platten, zusätzliche statische Regale (eine im Lieferumfang enthalten), Feuchtigkeitsüberwachung, Fernüberwachung mit der VisioNize™ Lab Suite und mehr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm (1 in.)
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min (25 bis 300 U/min bei Verwendung von Kolben) > 500 ml in gestapelten Geräten)
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 74,5 x 63,5 x 81,8 cm (25 x 29,3 x 32,8 in.)
Zeitschaltbereich 0,1 bis 99,9 Std., Dauerbetrieb