Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40R Inkubator/Schüttler
Artikelnummer. 12528886
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
2,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
12528886 2,5 cm 1 Stück
12518886 1,9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 12528886 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M12990096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15830.00 CHF
    14800.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 1030.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Diese vielseitigen Inkubationsschüttler eignen sich als Unterstützung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen und hoher Arbeitsbelastung. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R Inkubationsschüttler zeichnen sich durch einen breit gefächerten Temperaturbereich aus und eignen sich damit für die Kultur zahlreicher Organismen in Kolben bis 3 Liter.
  • Der extrem leise Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
  • Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
  • Kompaktes Tischmodell – Passt problemlos auf die Werkbank und fasst Kolben bis zu 3 Liter.
  • Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht eine einfache Sicht auf die Kulturen und lässt sich zum Zugriff auf alle Proben leicht hochklappen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) bietet Platz für Kolben bis zu 3 Litern sowie für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplattenhalter.
  • Zertifiziert. Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 3 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 76,2 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 55,9 cm
Modell Innova 40R
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.