Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40 Inkubatorschüttler
Artikelnummer. 12508886
Change view
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
2,5 cm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Orbit unitSize
12508886 1,9 cm 1 Stück
11360015 2,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 12508886 Supplier Eppendorf™ Supplier No. M12990082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Verwenden Sie diese vielseitigen Inkubatorschüttler zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 40 Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung einer Vielzahl von Organismen in bis zu 3 l großen Kolben.
  • Der extrem leise Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
  • Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
  • Kompaktes Tischmodell – Passt problemlos auf die Werkbank und fasst Kolben bis zu 3 Liter.
  • Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht eine einfache Sicht auf die Kulturen und lässt sich zum Zugriff auf alle Proben leicht hochklappen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) bietet Platz für Kolben bis zu 3 Litern sowie für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplattenhalter.
  • Zertifiziert. Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbit 1,9 cm
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 3 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 76,2 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (metrisch) 55,9 cm
Modell Innova 40
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.