Learn More
Cytiva Einlassfiltersatz
Filter für Puffereinlässe, wie sie zusammen mit dem Einlassfilterhalterkit verwendet werden. Das Cytiva Einlassfilterkit besteht aus einem Satz von 5 Polypropylenfiltern mit 5 Stützsieben.
Marke: Cytiva 11-0004-14
Additional Details : Gewicht : 0.00180kg
Beschreibung
Dieses LC(Flüssigkeitschromatographie)-Zubehör besteht aus fünf Polypropylen-Filtern und fünf Stützsieben für Puffereinlässe, wie sie mit einem Filterhaltersatz verwendet werden.
- Äußerer Durchmesser: 15 mm
- Benetzte Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die üblicherweise in der Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden, außer gegen 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
Spezifikation
Flüssigchromatographie von Biomolekülen | |
Polypropylen | |
15 mm |
Einlassfilterhalter | |
5 Filter und 5 Stützen |