Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Temperaturfühler
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
RCA (Cinch)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | RCA (Cinch) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Toledo Temperatursonden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Mettler Toledo Temperaturfühlern an jedes Messgerät |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 4 ft. |
| Länge (metrisch) Kabel | 1.2 m |