Beschreibung
Der OptiOx™ Das optische Messsystem bestimmt auf zuverlässige Weise auf einfache Weise gelösten Sauerstoff. RDO (Robustes gelöstes Sauerstoff)-Technologie. Dieses tragbare System mit ergonomischem und robustem Design eignet sich ideal für den Einsatz im Labor (z. B. zur Qualitätskontrolle) oder, mit dem Schutzgehäuse ausgestattet, auch für den Einsatz unter rauen Feldbedingungen.
- Stabile Ergebnisse, schnelle Reaktion: OptiOx ist schnell, präzise und liefert hochgradig reproduzierbare Ergebnisse; da es keinen Sauerstoff chemisch verbraucht, ist ein Rühren der Probe unnötig.
- Sofort betriebsbereit: Das System benötigt keine Polarisationszeit vor der Messung und muss nur selten kalibriert werden.
- Einfache Handhabung, kein Wartungsaufwand: Für die optische Messung werden keine Membranen oder Elektrolytlösungen benötigt; das gesamte System ist wasser- und staubdicht (IP67).
- Austauschbare Sensorkappe: Liefert ein ganzes Jahr lang zuverlässige Ergebnisse; wenn das System einen Wechselbedarf anzeigt, entfernen Sie einfach die alte Kappe und setzen Sie eine neue auf.
- Haltbare Schutzvorrichtung: Ein Edelstahlschutz bietet optimalen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen und dient als Senkgewicht für tiefere Messstellen
- Adapter biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB): Dieser spezielle Adapter ermöglicht eine schnelle und einfache Messung in allen gängigen BSB-Flaschen.
- Immer die richtige Temperatur: Die integrierte Temperatursonde gewährleistet eine Messung mit korrekter Temperaturkompensation.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde für gelösten Sauerstoff (DO) |
| Material | PC/ABS |
| Sondentyp | Temperaturfühler |